Läs mer
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 98%
Produktkod. 11355289
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355289 100 g 100g
11335289 5 g 5g
11345289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11355289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19886.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 14575-84-9 | C10H18BrNO4S | 328.221 g/mol
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in Methanol and Water (200 g/L) at 25°C.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14575-84-9
Molekylformel C10H18BrNO4S
Molekylvikt (g/mol) 328.221
MDL-nummer MFCD00167438
InChI-nyckel GFBVBBRNPGPROZ-ZEMXJPTRSA-N
Synonym d-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, +-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r-endo,anti-+-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonic acid amine, ammonium 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonate
PubChem CID 71306887
IUPAC-namn azane;[(1S,2S,4R,7R)-2-bromo-4,7-dimethyl-3-oxo-7-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid
LEDER CC12CCC(C1(C)CS(=O)(=O)O)C(C2=O)Br.N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt
Smältpunkt ∼284°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in Methanol and Water (200g/L) at 25°C.
Formel vikt 328.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.