Läs mer
D-(+)-3-Phenyllactic acid, 98%
Produktkod. 15457467
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457467 5 g 5g
15447467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35096.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7326-19-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
D-(+)-3-Fenylmjölksyra är en kiral byggsten som används vid framställning av statin. Utgångsmaterial vid beredning av det hypoglykemiska medlet enlitazon och av (15)N-märkt fenylalanin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
D-(+)-3-Fenylmjölksyra är en kiral byggsten som används vid framställning av statin. Utgångsmaterial vid beredning av det hypoglykemiska medlet enlitazon och av (15)N-märkt fenylalanin.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7326-19-4
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00078062
InChI-nyckel VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, d-+-phenyllactic acid, d-+-3-phenyllactic acid, r-phenyllactate, r-+-3-phenyllactic acid, 3-phenyl-d-lactic acid, r-3-phenyllactic acid, r-, a-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 643327
ChEBI CHEBI:32978
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxi-3-fenylpropansyra
LEDER O[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(+)-3-Phenyllactic acid
Smältpunkt 122°C to 127°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +22° (c=1 in Water)
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.