Läs mer
D-(-)-3-Phosphoglyceric Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(-)-3-Phosphoglyceric Acid Disodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7O7P.2Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2/t2-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 229.9568 |
| Procent renhet | >95% |