Läs mer
D-3263 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-3263 hydrochloride |
| CAS | 1008763-54-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H32ClN3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 140 mg/mL (341.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | [H]Cl.O=C1N(CCN)C2=CC(OC)=CC=C2N1C([C@H]3[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.95 |
| Formel vikt | 409.95 |
| Visa mer |