Läs mer
D-4-(Carboxyamino)-glutaramic Acid 4-Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-4-(Carboxyamino)-glutaramic Acid 4-Benzyl Ester |
| CAS | 19522-39-5 |
| Molekylformel | C13 H16 N2 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (4R)-5-Amino-5-oxo-4-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-pentanoic Acid, (R)-5-Amino-5-oxo-4-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-pentanoic Acid, NSC 92153 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O5/c14-12(18)10(6-7-11(16)17)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,18)(H,15,19)(H,16,17)/t10-/m1/s1 |
| LEDER | NC(=O)[C@@H](CCC(=O)O)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (4R)-5-amino-5-oxo-4-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.276 |
| Formel vikt | 280.106 |