missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-4-Hydroxyphenyl-d4-alanine-2,3,3-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Tyrosine-D7 |
| CAS | 1426174-46-0 |
| Molekylformel | C9 D7 H4 N O3 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | D-Tyrosine-α,β,β,2,3,5,6-d7, D-Tyrosine-D7, (2 R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)propanoic-2,3,3-d3 acid, 4-Hydroxyphenyl-d4-D-alanine-2,3,3-d3, β-(p-Hydroxyphenyl-d4)-D-alanine-α,β,β-d3, D-Tyrosine-d7, D-4-Hydroxyphenylalanine-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11 H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1O)C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 R)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.2317 |
| Formel vikt | 188.1178 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?