Läs mer
D-4-Hydroxyphenyl-d4-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Tyrosine-d4 |
| CAS | 944386-47-4 |
| Molekylformel | C9 D4 H7 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid-d4, (R)-Tyrosine-d4, D-p-Tyrosine-d4, H-D-Tyr-OH-d4, D-Tyrosine-2,3,5,6-d4, D-Tyrosine-2',3',5',6'-2H4, (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)propanoic acid, 4-Hydroxyphenyl-d4-D-alanine, β-(p-Hydroxyphenyl)-D-alanine-d4, D-Tyrosine-D4 (4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C[C@@H](N)C(=O)O)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.21 |
| Formel vikt | 185.099 |