Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(-)-4-hydroxifenylglycin, 98+%
Produktkod. 10042500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10042500 25 g Plastflaska 25g
10731861 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10042500 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 201320250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22818-40-2 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22818-40-2
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.16
MDL-nummer MFCD00004262
InChI-nyckel LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Synonym d-4-hydroxyphenylglycine, 4-hydroxy-d-phenylglycine, d--4-hydroxyphenylglycine, h-d-phg 4-oh-oh, d-n-4-hydroxyphenyl glycine, 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-alpha-amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, d---4-hydroxyphenylglycine, unii-pcm9oix717
PubChem CID 89853
ChEBI CHEBI:15695
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-(4-hydroxifenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-4-Hydroxyphenylglycine
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 240°C
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOC6H4CH(NH2)CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, I, 659
Specifikt rotationsförhållande −156° (20°C c=1,1 N HCl)
Specifik rotation -156
Löslighetsinformation Solubility in water: 5g/L (20 c)
Formel vikt 167.16
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D(-)-4-Hydroxyphenylglycine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.