Läs mer
D 517 Hydrochloride (Verapamil Impurity), TRC
Produktkod. 30359028
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359028 100 mg
30358705 10 mg
30353170 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD100045100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1794-55-4
Molekylformel C26 H36 N2 O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 477.04
Synonym (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride
IUPAC-namn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-[2-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]ethyl]-3-methylbutanenitrile;hydrochloride
LEDER Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
Formel vikt 476.2442
Procent renhet >95%