Läs mer
d-6-Cyano-6-norlysergic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | d-6-Cyano-6-norlysergic Acid Methyl Ester |
| CAS | 30334-04-4 |
| Molekylformel | C17 H15 N3 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (6aR,9R)-Methyl 7-Cyano-4,6,6a,7,8,9-Hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N3O2/c1-22-17(21)11-5-13-12-3-2-4-14-16(12)10(7-19-14)6-15(13)20(8-11)9-18/h2-5,7,11,15,19H,6,8H2,1H3/t11-,15-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1CN(C#N)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34 |
| IUPAC-namn | methyl (6aR,9R)-7-cyano-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.32 |
| Formel vikt | 293.116 |