Learn More
D-64131, MedChemExpress
Code produit 16442657
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
16442657 50 mg 50mg
16426568 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16442657 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15482
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress D-64131 is an orally active tubulin inhibitor, with an IC50 of 0.53 μM for tubulin polymerization. D-64131 has antimitotic activity. D-64131 can be used for cancer research.
D-64131 is an orally active tubulin inhibitor, with an IC50 of 0.53 μM for tubulin polymerization. D-64131 has antimitotic activity. D-64131 can be used for cancer research.
Spécification
Kemiskt namn eller material D-64131
CAS 74588-78-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H13NO2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (397.96 mM)
LEDER O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(OC)=C2)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 251.28
Formel vikt 251.28
Procent renhet 99.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.