Läs mer
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Forskningstips för engångsautomation)
Volym (metrisk):
30μ l
300 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1920
Beskrivning
Innehåller
20 tidningar per fodral
Till skillnad från konventionella automationstips, D.A.R.T. spetsar tillhandahålls i styva engångsmagasin som förseglas på pipetteringshuvudena genom att täta mot en silikonkudde. Detta bildar en definitiv försegling som minimerar spets-till-spets höjdvariationer och eliminerar statiska interaktioner, vilket möjliggör konsekvent dispensering i botten av mikroplattans brunnar.
- Kompatibel med Matrix Hydra DT och Matrix PlateMate 2x3 och PlateMate Plus system
- Stegformad design minimerar volymförskjutning och säkerställer spets rakhet för bättre åtkomst
- Högpolerade formar och kärnor säkerställer låg vätskeretention
- Liten inre spetsöppning ger bättre droppbildning av små volymer, vilket resulterar i optimal noggrannhet och precision
- Noggrann inspektion för korrekt formning samt rakhet säkerställer att spetsarna är fria från defekter
- Unik ansiktstätningsdesign säkerställer konsekvent spets-till-spets-höjd för exakt dispensering med låg volym
- Hela enheten kan snabbt tas bort och bytas ut, vilket eliminerar extra hantering av spetsarna som kan orsaka skada eller kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 300 μl |
| Sterilitet | Sterila |
| Tipsstil | Automatisering |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hydra DT |
| Produktlinje | DART |