Läs mer
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Forskningstips för engångsautomation)
Produktkod. 11996716
Change view
Volym (metrisk):
30μ l
300 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1920
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
11996716 300 μl Icke-steril Paket med 1920
10660404 300 μl Sterila Paket med 1920
10121343 30μ l Icke-steril Paket med 1920
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11996716 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 551611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3425.00 SEK
    2780.39 SEK / Paket med 1920
    Save 644.61 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-03-2027
Innehåller
20 tidningar per fodral
D.A.R.T.'S (Engångsautomationsforskningstips) har designats för den ultimata prestandan inom automatiserad pipettering
Till skillnad från konventionella automationstips, D.A.R.T. spetsar tillhandahålls i styva engångsmagasin som förseglas på pipetteringshuvudena genom att täta mot en silikonkudde. Detta bildar en definitiv försegling som minimerar spets-till-spets höjdvariationer och eliminerar statiska interaktioner, vilket möjliggör konsekvent dispensering i botten av mikroplattans brunnar.
  • Kompatibel med Matrix Hydra DT och Matrix PlateMate 2x3 och PlateMate Plus system
  • Stegformad design minimerar volymförskjutning och säkerställer spets rakhet för bättre åtkomst
  • Högpolerade formar och kärnor säkerställer låg vätskeretention
  • Liten inre spetsöppning ger bättre droppbildning av små volymer, vilket resulterar i optimal noggrannhet och precision
  • Noggrann inspektion för korrekt formning samt rakhet säkerställer att spetsarna är fria från defekter
  • Unik ansiktstätningsdesign säkerställer konsekvent spets-till-spets-höjd för exakt dispensering med låg volym
  • Hela enheten kan snabbt tas bort och bytas ut, vilket eliminerar extra hantering av spetsarna som kan orsaka skada eller kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 μl
Sterilitet Icke-steril
Tipsstil Automatisering
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hydra DT
Produktlinje DART