Läs mer
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Engångsautomationsforskningstips), med utökad längd
Descripción
Uppnå ultimat prestanda i automatiserad pipettering med Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ Förlängda längdspetsar— överlägsen kvalitet med flexibiliteten att välja spetsar för alla applikationer.
Utför pipettering mer effektivt med Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipettspetsar med förlängd längd, för användning med Matrix SerialMate™ Pipettare. Till skillnad från konventionella automationstips, D.A.R.T.'s™ är förpackade i styva engångsmagasin och förseglas på pipetteringshuvudena genom att pressas mot en silikonkudde. Denna definitiva tätning minimerar volymförskjutning, säkerställer spets rakhet och möjliggör konsekvent dispensering för förbättrad brunnsåtkomst. En liten inre öppning ger små droppar vilket resulterar i optimal noggrannhet och precision.
- Stegformad design minimerar volymförskjutning och säkerställer spets rakhet för bättre åtkomst.
- Högpolerade formar och kärnor säkerställer låg vätskeretention.
- Liten inre spetsöppning ger bättre bildning av små volymer
- Sterila, sterilfiltrerade, bredborrade och förlängda spetsalternativ finns tillgängliga
- Spetsar inspekteras noggrant för korrekt formning och rakhet
- Unik ansiktstätningsdesign säkerställer konsekvent spets-till-spets-höjd för exakt dispensering med låg volym.
- Hela enheten kan snabbt tas bort och bytas ut, vilket eliminerar extra hantering av spetsarna, vilket kan orsaka skada eller förorening.
Inkluderar: 20 tidningar per fodral
Kompatibel med:Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 och PlateMate™ Plus system.
Especificaciones
Especificaciones
| Volym (metrisk) | 300 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 och ISO 13485 |
| Rena påståenden | Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin |
| Tipsstil | Låg retention, Bred borrning, förlängd längd |
| Förpackning | 20 x 96 Tips |
| Kvantitet | 1920 tips |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.