Läs mer
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Forskningstips för engångsautomation)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10089982
Change view
Volym (metrisk):
12.5μ L
30μ l
100 μl
220μ L
250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackning:
10 x 384 tips
20 x 384 tips
20 x 96 spetsar
Förpackningsstorlek:
Paket med 1920
Paket med 3840
Paket med 7680
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Filtrerade Förpackning unitSize
10089982 12.5μ L Icke-steril Ej filtrerad 10 x 384 tips Paket med 3840
10794434 12.5μ L Sterila Ej filtrerad 10 x 384 tips Paket med 3840
10592285 30μ l Sterila Ej filtrerad 20 x 384 tips Paket med 7680
10502295 30μ l Sterila Filtrerade 20 x 384 tips Paket med 7680
10283293 100 μl Icke-steril Ej filtrerad 10 x 384 tips Paket med 3840
12987197 100 μl Icke-steril Ej filtrerad 20 x 384 tips Paket med 7680
11719048 100 μl Sterila Ej filtrerad 20 x 384 tips Paket med 7680
10203443 100 μl Sterila Filtrerade 20 x 384 tips Paket med 7680
10573625 100 μl Icke-steril Ej filtrerad 20 x 96 spetsar Paket med 1920
11567459 100 μl Sterila Ej filtrerad 20 x 96 spetsar Paket med 1920
11577459 100 μl Sterila Filtrerade 20 x 96 spetsar Paket med 1920
11507479 30μ l Icke-steril Ej filtrerad 20 x 96 spetsar Paket med 1920
10572285 30μ l Sterila Ej filtrerad 20 x 96 spetsar Paket med 1920
10532865 30μ l Sterila Filtrerade 20 x 96 spetsar Paket med 1920
10541715 30μ l Icke-steril Ej filtrerad 10 x 384 tips Paket med 3840
10485953 220μ L Icke-steril Ej filtrerad 20 x 96 spetsar Paket med 1920
10495953 250μ L Sterila Ej filtrerad 20 x 96 spetsar Paket med 1920
10101633 220μ L Sterila Filtrerade 20 x 96 spetsar Paket med 1920
10747314 30μ l Icke-steril Ej filtrerad 20 x 96 spetsar Paket med 1920
10171393 100 μl Sterila - 10 x 384 tips Paket med 3840
12917207 30μ l Sterila Ej filtrerad 20 x 96 spetsar Paket med 1920
10355073 30μ l Icke-steril Ej filtrerad 20 x 384 tips Paket med 7680
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 10089982 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12325.00 SEK
    10486.06 SEK / Paket med 3840
    Save 1838.94 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå ultimat prestanda inom automatiserad pipettering med dessa spetsar - överlägsen kvalitet med flexibiliteten att välja spetsar för alla applikationer.
Utför pipettering mer effektivt med Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipetttips, för användning med Matrix SerialMate™ Pipettare. Till skillnad från konventionella automationstips, D.A.R.T.'s™ är förpackade i styva engångsmagasin och förseglas på pipetteringshuvudena genom att pressas mot en silikonkudde. Denna definitiva tätning minimerar volymförskjutning, säkerställer spets rakhet och möjliggör konsekvent dispensering för förbättrad brunnsåtkomst. En liten inre öppning ger små droppar vilket resulterar i optimal noggrannhet och precision.
Funktioner
  • Stegformad design minimerar volymförskjutning och säkerställer spets rakhet för bättre åtkomst
  • Högpolerade formar och kärnor säkerställer låg vätskeretention
  • Liten inre spetsöppning ger bättre bildning av små volymer
  • Sterila, sterilfiltrerade, breda och förlängda spetsalternativ finns tillgängliga
  • Spetsar inspekteras noggrant för korrekt formning och rakhet
  • Unik ansiktstätningsdesign säkerställer konsekvent spets-till-spets-höjd för exakt dispensering med låg volym
  • Hela enheten kan snabbt tas bort och bytas ut, vilket eliminerar extra hantering av spetsarna, vilket kan orsaka skada eller kontaminering
Inkluderar: 20 magasin per fodral
Kompatibel med: Termo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 och PlateMate™ Plus system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Standardlängd
Volym (metrisk) 12.5μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Rena påståenden Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering
Förpackning 10 x 384 tips
Kvantitet 3840 tips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus
Produktlinje DART, Matris