Läs mer
- Home
- Products
- Pipettprodukter
- Pipetttips
- Robotpipetttips
- Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Forskningstips för engångsautomation)
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Forskningstips för engångsautomation)
Produktkod. 10485953| Produktkod. | Volym (metrisk) | Sterilitet | Filtrerade | Förpackning | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10485953 | 220μ L | Icke-steril | Ej filtrerad | 20 x 96 spetsar | Paket med 1920 |
| 10089982 | 12.5μ L | Icke-steril | Ej filtrerad | 10 x 384 tips | Paket med 3840 |
| 10794434 | 12.5μ L | Sterila | Ej filtrerad | 10 x 384 tips | Paket med 3840 |
| 10592285 | 30μ l | Sterila | Ej filtrerad | 20 x 384 tips | Paket med 7680 |
| 10502295 | 30μ l | Sterila | Filtrerade | 20 x 384 tips | Paket med 7680 |
| 10283293 | 100 μl | Icke-steril | Ej filtrerad | 10 x 384 tips | Paket med 3840 |
| 12987197 | 100 μl | Icke-steril | Ej filtrerad | 20 x 384 tips | Paket med 7680 |
| 11719048 | 100 μl | Sterila | Ej filtrerad | 20 x 384 tips | Paket med 7680 |
| 10203443 | 100 μl | Sterila | Filtrerade | 20 x 384 tips | Paket med 7680 |
| 10573625 | 100 μl | Icke-steril | Ej filtrerad | 20 x 96 spetsar | Paket med 1920 |
| 11567459 | 100 μl | Sterila | Ej filtrerad | 20 x 96 spetsar | Paket med 1920 |
| 11577459 | 100 μl | Sterila | Filtrerade | 20 x 96 spetsar | Paket med 1920 |
| 11507479 | 30μ l | Icke-steril | Ej filtrerad | 20 x 96 spetsar | Paket med 1920 |
| 10572285 | 30μ l | Sterila | Ej filtrerad | 20 x 96 spetsar | Paket med 1920 |
| 10532865 | 30μ l | Sterila | Filtrerade | 20 x 96 spetsar | Paket med 1920 |
| 10541715 | 30μ l | Icke-steril | Ej filtrerad | 10 x 384 tips | Paket med 3840 |
| 10495953 | 250μ L | Sterila | Ej filtrerad | 20 x 96 spetsar | Paket med 1920 |
| 10101633 | 220μ L | Sterila | Filtrerade | 20 x 96 spetsar | Paket med 1920 |
| 10747314 | 30μ l | Icke-steril | Ej filtrerad | 20 x 96 spetsar | Paket med 1920 |
| 10171393 | 100 μl | Sterila | - | 10 x 384 tips | Paket med 3840 |
| 12917207 | 30μ l | Sterila | Ej filtrerad | 20 x 96 spetsar | Paket med 1920 |
| 10355073 | 30μ l | Icke-steril | Ej filtrerad | 20 x 384 tips | Paket med 7680 |
-
3070.00 SEK
2496.68 SEK / Paket med 1920
Save 573.32 SEK
18% Av
Logga inför att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Uppnå ultimat prestanda inom automatiserad pipettering med dessa spetsar - överlägsen kvalitet med flexibiliteten att välja spetsar för alla applikationer.
Utför pipettering mer effektivt med Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipetttips, för användning med Matrix SerialMate™ Pipettare. Till skillnad från konventionella automationstips, D.A.R.T.'s™ är förpackade i styva engångsmagasin och förseglas på pipetteringshuvudena genom att pressas mot en silikonkudde. Denna definitiva tätning minimerar volymförskjutning, säkerställer spets rakhet och möjliggör konsekvent dispensering för förbättrad brunnsåtkomst. En liten inre öppning ger små droppar vilket resulterar i optimal noggrannhet och precision.
Funktioner
- Stegformad design minimerar volymförskjutning och säkerställer spets rakhet för bättre åtkomst
- Högpolerade formar och kärnor säkerställer låg vätskeretention
- Liten inre spetsöppning ger bättre bildning av små volymer
- Sterila, sterilfiltrerade, breda och förlängda spetsalternativ finns tillgängliga
- Spetsar inspekteras noggrant för korrekt formning och rakhet
- Unik ansiktstätningsdesign säkerställer konsekvent spets-till-spets-höjd för exakt dispensering med låg volym
- Hela enheten kan snabbt tas bort och bytas ut, vilket eliminerar extra hantering av spetsarna, vilket kan orsaka skada eller kontaminering
Inkluderar: 20 magasin per fodral
Kompatibel med: Termo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 och PlateMate™ Plus system.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Tips |
| Volym (metrisk) | 220μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 och ISO 13485 |
| Rena påståenden | Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering |
| Förpackning | 20 x 96 spetsar |
| Kvantitet | 1920 tips |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Matrix SerialMate |
| Produktlinje | Matris SerialMate |
| Visa mer Visa mindre |