Läs mer
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Forskningstips för engångsautomation)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11567459
Volym (metrisk):
12.5μ L
30μ l
100 μl
220μ L
250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackning:
10 x 384 tips
20 x 384 tips
20 x 96 spetsar
Förpackningsstorlek:
Paket med 1920
Paket med 3840
Paket med 7680
Produktkod. 11567459
Brand: Thermo Scientific™ 5527
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå ultimat prestanda inom automatiserad pipettering med dessa spetsar - överlägsen kvalitet med flexibiliteten att välja spetsar för alla applikationer.
Utför pipettering mer effektivt med Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipetttips, för användning med Matrix SerialMate™ Pipettare. Till skillnad från konventionella automationstips, D.A.R.T.'s™ är förpackade i styva engångsmagasin och förseglas på pipetteringshuvudena genom att pressas mot en silikonkudde. Denna definitiva tätning minimerar volymförskjutning, säkerställer spets rakhet och möjliggör konsekvent dispensering för förbättrad brunnsåtkomst. En liten inre öppning ger små droppar vilket resulterar i optimal noggrannhet och precision.
Funktioner
  • Stegformad design minimerar volymförskjutning och säkerställer spets rakhet för bättre åtkomst
  • Högpolerade formar och kärnor säkerställer låg vätskeretention
  • Liten inre spetsöppning ger bättre bildning av små volymer
  • Sterila, sterilfiltrerade, breda och förlängda spetsalternativ finns tillgängliga
  • Spetsar inspekteras noggrant för korrekt formning och rakhet
  • Unik ansiktstätningsdesign säkerställer konsekvent spets-till-spets-höjd för exakt dispensering med låg volym
  • Hela enheten kan snabbt tas bort och bytas ut, vilket eliminerar extra hantering av spetsarna, vilket kan orsaka skada eller kontaminering
Inkluderar: 20 magasin per fodral
Kompatibel med: Termo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 och PlateMate™ Plus system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) Standard
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Rena påståenden Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering
Förpackning 20 x 96 spetsar
Kvantitet 1920 tips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus, Thermo Scientific Versette
Produktlinje DART