Läs mer
D-a-Tocotrienol (Rice) (>75%), TRC
Produktkod. 30452792
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30452792 50 mg
1 options
Produktkod. 30452792 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT52620350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-alpha-Tocotrienol
CAS 58864-81-6
Molekylformel C29 H44 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym (R)-α-Tocotrienol
InChI formel InChI=1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
LEDER CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1)\C)\C)C
IUPAC-namn (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(3E,7E)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienyl]chroman-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 424.66
Formel vikt 424.3341