Läs mer
D-Abequose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Abequose |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c1-4(8)6(10)2-5(9)3-7/h3-6,8-10H,2H2,1H3/t4-,5-,6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 148.0736 |