missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ [D-Ala2]-GIP (human)

Beskrivning
[D-Ala2]-GIP (human) is a highly potent GIP receptor agonist (EC50 = 630 ± 119 pM). Displays equivalent cAMP stimulating properties and improved resistance to enzymatic degradation compared to native GIP (Cat. No. 2084) in cells expressing wild type GIP receptor. Improves glucose tolerance, insulin release and cognitive function in various animal models of obesity and diabetes. Displays neuroprotective effects in an MPTP model of PD.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95% |
| CAS | 444073-04-5 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Beskrivning | GIP receptor agonist |
| Formulering | C226H338N60O66S |
| Molekylvikt (g/mol) | 4983.58 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Sekvens | YAEGTFISDYSIAMDKIHQQDFVNWLLAQKGKKNDWKHNITQ (Modifications: Ala-2 = D-Ala) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?