Läs mer
DiscoverX [D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin (DADLE)
Produktkod. 17382389
5 mg
Encompass
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 17382389
Brand: DiscoverX 921055
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin (DADLE) is an agonist for OPRD1. Provided as 5mg of dry powder alongside reconstitution buffer.
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin (DADLE) is a synthetic peptide that is a selective agonist of the delta opioid receptor, but also binds mu opioid receptors of subtype μ1. It has antinociceptive and analgesic properties via neuron protection, and in-vivo effects include reduction in arterial blood pressure and heart rate. Provided as 5mg of dry powder alongside reconstitution buffer.
Specifikationer
Produkttyp Control Ligands
Kvantitet 5 mg
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
DiscoverX [D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin (DADLE)