Läs mer
MedChemExpress [D-Ala2]leucine-enkephalin
Produktkod. 16409368
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16409368 10 mg
1 options
Produktkod. 16409368 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0098
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress [D-Ala2]leucine-enkephalin, a delta opioid agonist, is a degradation resistant long-acting Leu-enkephalin.
Specifikationer
Renhet 99.19%
CAS 64963-01-5
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 569.65 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (87.77 mM∣Need ultrasonic)