Läs mer
D-Alaninamide hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490269
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490269 5 g 5g
15480269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63535.06
Request Bulk or Custom Format
D-Alaninamidhydroklorid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-Alaninamidhydroklorid är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier
.
Löslighet Löslig i 1% ättiksyra och vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71810-97-4
Molekylformel C3H9ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 124.568
MDL-nummer MFCD00039093
InChI-nyckel FIAINKIUSZGVGX-HSHFZTNMSA-N
Synonym r-2-aminopropanamide hydrochloride, d-alaninamide hydrochloride, 2r-2-aminopropanamide hydrochloride, h-d-ala-nh2.hcl, d-alanine amide hydrochloride, propanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2r, souhmxhaa fjax@, pubchem12667, h-d-ala-nh2 hcl, d-ala-nh2 hcl
PubChem CID 2775814
IUPAC-namn (2R)-2-aminopropanamid;hydroklorid
LEDER CC(C(=O)N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Alaninamide hydrochloride
Färg Vitt
Löslighetsinformation Soluble in 1% acetic acid and water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 124.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.