Läs mer
D-Alanine-2,3,3,3-d4-N-t-BOC, CDN
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-alanine-2,3,3,3-D4 |
| Molekylformel | C8 D4 H11 N O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-alanine-2,3,3,3-d4, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic-2,3,3,3-d4 acid, (2 R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic-2,3,3,3-d4 acid, (2 R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic-2,3,3,3-d4 acid, N-BOC-D-alanine-2,3,3,3-d4, N-tert-Butoxycarbonyl-D-alanine-2,3,3,3-d4, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-alanine-2,3,3,3-D4, N-tert-Boc-D-alanine-2,3,3,3-d4, D-Alanine-2,3,3,3-d4-N-t-BOC, N-tert-Boc-D-alanine-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1/i1D3,5 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 R)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.2337 |
| Formel vikt | 193.1252 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |