missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Alanine-2-d1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Alanine-2-D |
| CAS | 56595-54-1 |
| Molekylformel | C3 D H6 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | D-Alanine-2-d (9CI, ACI), (2R)-2-Amino-2-deuteriopropanoic acid, D-(α2H)Alanine, (2R)-2-Aminopropanoic-2-d acid, D-Alanine-2-D, D-[2-2H1]Alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2D |
| LEDER | [2H][C@](C)(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-2-deuteriopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.0993 |
| Formel vikt | 90.054 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?