Läs mer
D-Alanine-3,3,3-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | D-Alanine-3,3,3-d3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3 |
| Formel vikt | 92.0665 |