Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, +99 %
Produktkod. 11329711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11329711 100 g Glasflaska 100g
10551621 5 g Glasflaska 5g
10561621 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329711 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172081000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 338-69-2 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 338-69-2
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00008077
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonym d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-form
PubChem CID 71080
ChEBI CHEBI:15570
IUPAC-namn (2R)-2-aminopropansyra
LEDER C[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Alanine
Smältpunkt 278.0°C to 282.0°C
Arsenik (As) 2ppm max. (As2O3)
Färg Vitt
Klorid 0.1% max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(NH2)CO2H
Specifik rotation − 14.50
Transmittans 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfaterad ask 0.2% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: 155g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Specifikt rotationsförhållande − 14.50 (20.00°C c=10,6N HCl)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.