Läs mer
D-Alanine Benzyl Ester Benzenesulfonic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Alanine Benzyl Ester Benzenesulfonic Acid Salt |
| CAS | 22839-12-9 |
| Molekylformel | C10 H13 N O2 . C6 H6 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.C6H6O3S/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h2-6,8H,7,11H2,1H3;1-5H,(H,7,8,9)/t8-;/m1./s1 |
| LEDER | C[C@@H](N)C(=O)OCc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzenesulfonic acid;benzyl (2R)-2-aminopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.39 |
| Formel vikt | 337.0984 |