Läs mer
D-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15438918
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438918 5 g 5g
15448918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62412.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41036-32-2
Molekylformel C17H21NO5S
Molekylvikt (g/mol) 351.42
MDL-nummer MFCD00039092
InChI-nyckel NWOPHJSSBMABBD-DDWIOCJRSA-N
Synonym h-d-ala-obzl.tosoh, d-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, d-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, d-alanine benzyl ester tosylate, h-d-ala-obzl p-tosylate, h-d-ala-obzl.tos-oh, o-benzyl-d-alanine toluene-p-sulphonate, r-benzyl 2-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2r-2-aminopropanoate; para-toluene sulfonate, d-ala-obzltosoh
PubChem CID 2802425
IUPAC-namn 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; benzyl (2R)-2-aminopropanoate
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.C[C@@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 351.42
Procent renhet 98%