Läs mer
D-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 351.42 |
| Procent renhet | 98% |