Läs mer
D-Alanine-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Alanine-D7 |
| CAS | 2483831-62-3 |
| Molekylformel | C3 D7 N O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | D-Alanine-N,N,1,2,3,3,3-d7, D-Alanine-d7, (2 R)-2-Aminopropanoic-d7 acid, D-Alanine-N,N,O,2,3,3,3-d7, D-Alanine-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3,2 D/hD3 |
| LEDER | [2 H]OC(=O)[C@]([2 H])(N([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | deuterio (2 R)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-(dideuterioamino)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.1363 |
| Formel vikt | 96.0916 g/mol |
| Visa mer |