Läs mer
D-alaninetylesterhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15439268
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439268 25 g 25g
15429268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62791.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6331-09-5 | C8H19NO2 | 161.25 g/mol
D-alaninetylesterhydroklorid används som organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-Alanine etylester hydroklorid används som organisk mellanprodukt
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6331-09-5
MDL-nummer MFCD00190725
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Alanine ethyl ester hydrochloride
Molekylformel C8H19NO2
Synonym 4,4-diethoxybutylamine, 4-aminobutyraldehyde diethyl acetal, 1-butanamine, 4,4-diethoxy, 4,4-diethoxy-1-butanamine, ambda, 4,4-diethoxy-butylamine, acmc-2097jf, 4-aminobutanal diethyl acetal, ksc356g0p, 4,4-diethoxy-1-butanamine #
InChI-nyckel GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(CCCN)OCC
IUPAC-namn 4,4-dietoxibutan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 161.25
Kvantitet 25 g
PubChem CID 80672
Formel vikt 153.61
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.