missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride, ~90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 39613-92-8 |
| Molekylformel | C6H14ClNO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | D-Alanine 1-Methylethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)9-6(8)5(3)7;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m1./s1 |
| LEDER | N[C@H](C)C(OC(C)C)=O.Cl |
| IUPAC-namn | propan-2-yl (2R)-2-aminopropanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.63 |
| Formel vikt | 167.0713 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?