Läs mer
D-Alanine, MedChemExpress
Produktkod. 16420518
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16420518 5 g 5g
1 options
Produktkod. 16420518 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY41700
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress D-Alanine is a weak GlyR (inhibitory glycine receptor) and PMBA agonist, with an EC50 of 9 mM for GlyR.
D-Alanine is a weak GlyR (inhibitory glycine receptor) and PMBA agonist, with an EC50 of 9 mM for GlyR.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Alanine
CAS 338-69-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H7NO2
Synonym (R)-Alanine Ba 2776 D-α-Alanine
Löslighetsinformation H2O : 120 mg/mL (1346.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (11.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER N[C@@H](C(O)=O)C
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 5 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism