Läs mer
D-Alanin metylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15438988
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438988 100 g 100g
15418988 5 g 5g
15428988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62472.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 14316-06-4 | C4H10ClNO2 | 139,58 g/mol
D-alaninmetylesterhydroklorid används som byggsten för framställning av peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
D-alaninmetylesterhydroklorid används som byggsten för framställning av peptider.
Löslighet
Lösligt i vatten 100 mg/ml.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14316-06-4
Molekylformel C4H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 139.58
MDL-nummer MFCD00066141
InChI-nyckel IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-alanine methyl ester hydrochloride, methyl d-alaninate hydrochloride, h-d-ala-ome.hcl, methyl d-alaninate hcl, methyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-ome hcl, r-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, d-alanine methylester hydrochloride, d-alanine, methyl ester, hydrochloride, pubchem10885
PubChem CID 11182647
IUPAC-namn metyl (2R)-2-aminopropanoat; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)C(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Alanine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 108 °C till 110 °C
Färg Vitt
Beilstein 4235975
Löslighetsinformation Löslig i vatten 100 mg/ml.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 139.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.