Läs mer
D-Alanin metylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10535470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10535470 5 g Glasflaska 5g
10535660 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10535470 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435320050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 14316-06-4 | C4H10ClNO2 | 139,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14316-06-4
Molekylformel C4H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 139.58
MDL-nummer MFCD00066141
InChI-nyckel IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-alanine methyl ester hydrochloride, methyl d-alaninate hydrochloride, h-d-ala-ome.hcl, methyl d-alaninate hcl, methyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-ome hcl, r-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, d-alanine methylester hydrochloride, d-alanine, methyl ester, hydrochloride, pubchem10885
PubChem CID 11182647
IUPAC-namn metyl (2R)-2-aminopropanoat; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)C(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Alanine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 60.4°C to 62.1°C
Färg Vitt
Elementaranalys 33.56 to 35.28% C, 9.78 to 10.28% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande - 12.50 (19.00°C +/-2.5,c=2,MeOH)
Specifik rotation -12.5
Formel vikt 139.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.