Läs mer
D-alanin metylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30309330
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30309330 10 g
1 options
Produktkod. 30309330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA48100510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Alanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 14316-06-4
Molekylformel C4H10ClNO2
Kvantitet 10 g
Synonym (R)-1-(Methoxycarbonyl)ethylamine Hydrochloride, (R)-2-Amino-propionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (R)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (R)-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (R)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl D-Alaninate Hydrochloride, NSC 523192
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m1./s1
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](C)N
IUPAC-namn metyl(2R)-2-aminopropanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 139.58
Formel vikt 139.04