missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Alanine N-[(S)-[[(1R)-2-(6-Aamino-9Hpurin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phenoxyphosphinyl]-1-methylethyl Ester, TRC

Produktkod. 30405188
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405188 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30405188 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8224652.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Alanine N-((S)-(((1R)-2-(6-Aamino-9Hpurin-9-yl)-1-methylethoxy)methyl)phenoxyphosphinyl)-1-methylethyl Ester
CAS 2053424-82-9
Molekylformel C21H29N6O5P
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Tenofovir Alafenamide (Rsr) Diasteroisomer
InChI formel InChI=1S/C21H29N6O5P/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24)/t15-,16-,33+/m1/s1
LEDER CC(C)OC(=O)[C@@H](C)N[P@](=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)Oc3ccccc3
IUPAC-namn propan-2-yl (2R)-2-[[[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-phenoxyphosphoryl]amino]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 476.47
Formel vikt 476.1937
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.