Läs mer
D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 15486338
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486338 5 g 5g
15476338 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59898.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59531-86-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59531-86-1
Molekylformel C7H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.66
MDL-nummer MFCD00077087
InChI-nyckel WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
Synonym d-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-d-ala-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, r-2-aminopropionic acid tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, r-alanine t-butyl ester hcl, d-alanine tert-butyl ester hcl, d-alanine t-butyl ester hydrochloride, d-alanine-otbu hcl, d-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 16211919
IUPAC-namn tert-butyl-(2R)-2-aminopropanoat;hydroklorid
LEDER CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 5763077
Kvantitet 5 g
Formel vikt 181.66
Optisk rotation −1.4° (c=2 in Ethanol)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.