Läs mer
D-Alanine, TRC
Produktkod. 30179211
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179211 25 g
30179372 250 g
30179314 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA48099525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 338-69-2
Molekylformel C3 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Synonym D-Alanine, (2R)-2-(Amino)propanoic Acid, (R)-2-Aminopropanoic Acid, (R)-Alanine, 2: PN: RU2506269 PAGE: 13 Claimed Sequence, Ba 2776, D(-)-α-Alanine, D-(-)-Alanine, D-α-Alanine, NSC 158286
IUPAC-namn (2R)-2-aminopropansyra
LEDER C[C@@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Alanine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Kvantitet 25 g
Formel vikt 89.0477