Läs mer
D-Albizziin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Albizziin |
| CAS | 134053-09-1 |
| Molekylformel | C4 H9 N3 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](CNC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-(carbamoylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vikt | 147.0644 |