Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-allo-isoleucin, 97 %
Produktkod. 11985341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11985341 500 mg Glasflaska 500mg
11975341 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11985341 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 357435000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 1509-35-9 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1509-35-9
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00066445
InChI-nyckel AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Synonym d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2r,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-oh
PubChem CID 94206
ChEBI CHEBI:20899
IUPAC-namn (2R,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
LEDER CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-allo-Isoleucine
Smältpunkt 285,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Specifik rotation −35.00
Formel vikt 131.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-Alloisoleucine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.