Läs mer
D-allo-Isoleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-allo-Isoleucine |
| CAS | 1509-35-9 |
| Molekylformel | C6H13NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | D-Alloisoleucine, Alloisoleucine, D- (8CI), (2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2R,3S)-3-Methyl-2-aminopentanoic acid, D-(-)-Alloisoleucine, D-allo-Isoleucine, threo-D-Isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3S)-2-amino-3-metylpentansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vikt | 131.0946 |