Läs mer
D-allo-Isoleucine, TRC
Produktkod. 30390283
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30390283 100 mg
1 options
Produktkod. 30390283 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI822258100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-allo-Isoleucine
CAS 1509-35-9
Molekylformel C6H13NO2
Kvantitet 100 mg
Synonym D-Alloisoleucine, Alloisoleucine, D- (8CI), (2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2R,3S)-3-Methyl-2-aminopentanoic acid, D-(-)-Alloisoleucine, D-allo-Isoleucine, threo-D-Isoleucine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
LEDER CC[C@H](C)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2R,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Formel vikt 131.0946