Läs mer
D-allo-treonin, 99 %
Produktkod. 15423597
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423597 250 mg 250mg
11456090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27050.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1759.50 SEK
    1428.65 SEK / 250mg
    Save 330.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24830-94-2 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
De återfinns som beståndsdelar i en ökande grupp av biologiskt aktiva peptider. Stereokontrollerad syntes av kirala och racemiska nyckelmellanprodukter till tienamycin från d-allo-treonin och transkrotonsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
De återfinns som beståndsdelar i en ökande grupp av biologiskt aktiva peptider. Stereokontrollerad syntes av kirala och racemiska nyckelmellanprodukter till tienamycin från d-allo-treonin och transkrotonsyra.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24830-94-2
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00004526
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonym d-allo-threonine, d-allothreonine, h-d-allo-thr-oh, d--allo-threonine, r-allothreonine, 2r,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, 2r,3r-allothreonine, r-allo-threonine, dl-allo-threonine, allothreonine, d
PubChem CID 90624
ChEBI CHEBI:32826
IUPAC-namn (2R,3R)-2-amino-3-hydroxibutansyra
LEDER C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-allo-Threonine
Smältpunkt 268 °C (dekomposition)
Beilstein 1721644
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 119.12
Optisk rotation −8,7° (c=2 i vatten)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.