Läs mer
D-allo-Threonin, TRC
Produktkod. 30317304
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30317304 5 g
1 options
Produktkod. 30317304 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5485405G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-allo-Threonine
CAS 24830-94-2
Molekylformel C4 H9 N O3
Kvantitet 5 g
Synonym D-Allothreonine, Allothreonine, D- (8CI), (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (2R,3R)-3-Hydroxy-2-aminobutanoic acid, (2R,3R)-Allothreonine, (R)-Allothreonine, (R)-allo-Threonine, D-allo-Threonine, NSC 206267, allo-D-Threonine
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m1/s1
LEDER C[C@@H](O)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyra
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Formel vikt 119.0582