Läs mer
D-Allocystathionine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Allocystathionine |
| CAS | 2998-83-6 |
| Molekylformel | C7 H14 N2 O4 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | D-Homocysteine, S-(2-amino-2-carboxyethyl)-, (R)- (9CI), Allocystathionine, D- (8CI), (-)-Allocystathionine, D-Allocystathionine, S-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]-D-homocysteine, (2R)-2-Amino-4-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](CCSC[C@@H](N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-4-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.26 |
| Formel vikt | 222.0674 |