missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Allose-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Allose-13C |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-11H,1H2/t2-,3-,4-,5-/m1/s1/i6+1 |
| Formel vikt | 180.059 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?