missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Allose-13C, TRC

Produktkod. 30179216
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179216 10 mg
30179034 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA54800610MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70849-28-4
Molekylformel 13C C5 H11 O6
Molekylvikt (g/mol) 180.141
Synonym D-Allopyranose-13C
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-(613C)2,3,4,5-tetrahydropyran-3,4,5,6-tetrol
LEDER OC[C@H]1O[13C](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Allose-13C
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-11H,1H2/t2-,3-,4-,5-/m1/s1/i6+1
Formel vikt 180.059
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.