Läs mer
D-Allose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(+)-Allose |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6+/m0/s1 |
| Formel vikt | 180.0634 |